  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
plasmidin-puhdistuskitit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
Plasmidien puhdistuskitit ovat valmiita DNA plasmidien eristämiseen ja puhdistukseen suunniteltuja kittejä. VWR:n valikoimasta löytyy puhdistuskittejä eri näytekokoja varten 700 µl:sta 10000 ml:aan asti. Kittien perustana voi olla ruiskukäyttöiset kolonnit, sentrifugikolonnit tai automaation kanssa hyvin yhteensopivat 96-kuoppalevyllä tulevat magneettipartikkelit (Magnetic beads). Normaalien plasmidien puhdistuksen lisäksi kittejä on saatavilla myös transformaatioissa ja kloonauksessa käytettävien bakteeriperäisten keinotekoisten kromosomien (Bacterial artificial Chromosome/BAC/F-Plasmid) sekä yleisesti kloonausvektoreina käytettävien P1-pohjaisten keinotekoisten kromosomien (P1 derived artificial chromosome) puhdistukseen.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"27"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures in 30 minutes o...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit is the maxi scale system to deliver high-quality plasmid DNA using the spin column format, without costly accessories. ...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Tavanomaisilla puhdistusmenetelmillä eristetty plasmidi sisältää yleensä suuria määriä endotoksiineja, jotka voivat häiritä myöhemmin tehtävää transfe...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   This second generation plasmid miniprep kit yields 40 - 70 µg of high-quality DNA in less than 30 minutes using the same format as the E.Z.N.A.® Plasm...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures from strains...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E.Z.N.A.® M13 DNA kits are designed to purify up to 10 μg of single-stranded DNA from up to 3 ml of phage supernatant. Yields of single-stranded DNA o...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Kit -pakkauksilla plasmidi-DNA puhdistetaan imemällä kolonnin läpi ruiskulla, ja näin vältytään aikaavievältä sentrifugo...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Plasmid isolated with traditional purification procedures normally contain high levels of endotoxins (also known as lipopolysaccharides or LPS) that c...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 27
  1  2  3  4  Seuraava