Vedenpuhdistusjärjestelmät, Direct-Q® 5 UV, Direct-Q® 8 UV
Toimittaja: Merck
Direct-Q®
171-0819EA 8980 EUR
171-0819 171-0818 171-0835 171-0833 171-0834 171-0831 171-0798 171-0799 171-0832 171-0796 171-0830 171-0797 171-0794 171-0795 171-0792 171-0793 171-0790 171-0791 171-0808 171-0828 171-0806 171-0807 171-0829 171-0804 171-0826 171-0805 171-0827 171-0824 171-0825 171-0822 171-0789 171-0823 171-0820 171-0787 171-0788 171-0821
Vedenpuhdistusjärjestelmät, Direct-Q® 5 UV, Direct-Q® 8 UV
Vedenpuhdistusjärjestelmät Puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmät
Direct-Q®-laitteet tarjoaa helppokäyttöisen ja joustavan ratkaisun puhtaan ja ultrapuhtaan veden tuottamiseen suoraan vesijohtovedestä. Käyttäjä saa ultrapuhdasta vettä kriittisiin käyttötarkoituksiin ja puhdasta vettä vähemmän kriittisiin käyttötarkoituksiin, kuten yleiseen lasitarvikkeiden pesuun ja loppuhuuhteluun ― kaikki tämä samasta laitteesta.Direct-Q®-järjestelmien tuottama korkealaatuinen ultrapuhdas vesi soveltuu eri käyttötarkoituksiin, kuten liikkuvan faasin tuottamiseen kromatografista erotustekniikkaa varten, nollanäytteiden ja standardiliuosten valmistukseen spektrofotometriaa, spektroskopiaa tai muita analyysejä varten sekä puskureiden valmistukseen biokemiallisia tutkimuksia varten. Tyypin I ja tyypin III veden tuotantoa varten.
Direct-Q®-laitteet tarjoaa helppokäyttöisen ja joustavan ratkaisun puhtaan ja ultrapuhtaan veden tuottamiseen suoraan vesijohtovedestä. Käyttäjä saa ultrapuhdasta vettä kriittisiin käyttötarkoituksiin ja puhdasta vettä vähemmän kriittisiin käyttötarkoituksiin, kuten yleiseen lasitarvikkeiden pesuun ja loppuhuuhteluun ― kaikki tämä samasta laitteesta.
  • Ykkösluokan veden annostelussa on myös volumetrinen toiminto; voit valita automaattisen annostelun astian tilavuuden mukaan
  • Hälytysvalo ilmoittaa, jos veden laatu heikkenee
  • Värinäytössä näkyvät veden laadun parametrit (ominaisvastus tai johtokyky, lämpötila)
  • Huoltotoimenpiteeksi riittää yhdistelmäpatruunan ja päätesuodattimen vaihto kerran tai kahdesti vuodessa
Monipuolinen etäannostelija on suunniteltu laboratorio-olosuhteisiin. Sen voi asettaa jopa kahden metrin päähän Direct-Q®-vedenpuhdistusyksiköstä. Yksiköistä on saatavana sekä pöytä- että seinämalli (seinäkiinnitysteline tarvitaan). Direct-Q®-järjestelmän pöytämalliin on saatavana myös kiinteä annostelija. Direct-Q®-järjestelmien pöytämallia voi muokata yleisimpien laboratorion lasitarvikkeiden korkeuden ja muodon mukaan.
Direct-Q®-UV-malleissa on kiinteä 185/254 nm UV-lamppu, joka vähentää orgaanisten aineiden määrää kriittisiä käyttötarkoituksia varten. HPLC-käyttäjille alhaisen TOC-arvon vesi takaa muun muassa suuremman herkkyyden ja pidemmän kolonnin käyttöiän. UV-lamppu tuhoaa myös bakteereja.
Puhtaan (tyypin III) veden laatu (normaaleissa käyttöolosuhteissa):
Ionien hyljintä >96%
Orgaanisten aineiden hyljintä MW >200 >99%
Bakteerien ja hiukkasten hyljintä >99%
Puhtaan (tyypin III) veden laatu (normaaleissa käyttöolosuhteissa):
Ionien hyljintä >96 %
Orgaanisten aineiden hyljintä MW > 200 >99 %
Bakteerien ja hiukkasten hyljintä >99 %
Tilaustiedot: Toimitetaan yhdessä Direct-Q®-pääjärjestelmän kanssa. Tilaa erikseen Millipak® Express tai BioPak®-loppusuodatin tai säiliön ilmaussuodatin ja patruuna SmartPak™ DQ3 (käytettäväksi yhdessä Direct-Q® 5 UV:n kanssa) tai DQ8 (käytettäväksi yhdessä Direct-Q® 8 UV:n kanssa).
Tilaustiedot: Toimitetaan yhdessä Direct-Q®-pääjärjestelmän kanssa. Tilaa erikseen Millipak® Express tai BioPak®-loppusuodatin tai säiliön ilmaussuodatin ja patruuna SmartPak™ DQ3 (käytettäväksi yhdessä Direct-Q® 5 UV:n kanssa) tai DQ8 (käytettäväksi yhdessä Direct-Q® 8 UV:n kanssa).
Varoitus: Hiukkasten, bakteerien, endotoksiinien (pyrogeenien), Rnaasin, Dnaasin annetun arvot on saavutettu Millipak® Express tai BioPak®-loppuviimeistelijällä.
Hiukkasten, bakteerien, endotoksiinien (pyrogeenien), Rnaasin, Dnaasin annetun arvot on saavutettu Millipak® Express tai BioPak®-loppuviimeistelijällä.