  • Kriteerit
    • In Stock (12)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
polymeraasit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
PCR-reagenssien ytimessä on polymeraasientsyymi, jonka toiminta perustuu deoksinukleotidien lisäämiseen kaksijuosteiseen DNA:han ja aktiivisuutta säädellään lämpötilamuutoksilla. Toimivan PCR reagenssi tarvitsee puhtaan polymeraasientsyymin lisäksi reagenssipuskurin, joka luo parhaat mahdolliset toimintaedellytykset PCR-reaktiolle. Hot-start tekniikalla estetään polymeraasin aktivaatio liian alhaisissa lämpötiloissa, oikolukuentsyymeillä voidaan korjata polymeraasin lukuvirheitä ja puskurin kemikaalisella koostumuksella optimoida reaktio-olosuhteet esimerkiksi inhibiittoreita sisältävissä näytteissä.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VWR® Taq DNA -polymeraasi on erikoispuhdas, lämpövakaa, rekombinantti DNA-polymeraasi, joka soveltuu tehokkuutensa vuoksi moniin PCR-sovelluksi...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VWR® TEMPase Hot Start -DNA-polymeraasit ovat erittäin vakaita polymeraaseja, joilla on tavallista Taq-polymeraasia suurempi spesifisyys ja herkkyys s...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Tuoteluettelon nro: (N224-500U)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 Items
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   AccuPOL-DNA-polymeraasi on lämpöstabiili oikolukeva (proofreading) entsyymi, jolla on lisäksi 3' -5' eksonukleaasiaktiivisuus. Polymeraasi voi siis ko...
Tuoteluettelon nro: (N638-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  FINNZYMES REAGENTS
Kuvaus:   Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase, 100 U (2 U/µl)
Toimittaja:  FINNZYMES REAGENTS
Kuvaus:   Phire® Hot Start II DNA Polymerase, 1000×50 µl reactions
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 30
  1  2  3  4  Seuraava