  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Reverse Transcriptases"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/39/18989739.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1B1326-50RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Ready One-Step RT-PCR Kit offers a single step procedure for performing RT-PCR reactions. Subsequent loading and visualisation of RT-PCR products are ...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Quantabio
Kuvaus:   The qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit is a convenient and highly sensitive system for amplification of RNA templates up to 2 kb. cDNA synthesis and PCR...
Toimittaja:  Quantabio
Kuvaus:   qScript™-cDNA-synteesipakkaus sisältää qScript™-käänteistranskriptaasia, seoksen MMLV-käänteistranskriptaasijohdannaista ja ribonukleaasi-inhibiittori...
Tuoteluettelon nro: (QUNT95161-025)
Toimittaja:  Quantabio
Kuvaus:   qScript™ XLT cDNA SuperMix is a next generation tool for first-strand cDNA synthesis, providing a highly sensitive and easy to use solution for two-st...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   illustra™ RT-PCR:ää käytetään yleisesti cDNA:n monistukseen, jossa RNA-templaatin ensimmäisen juosteen cDNA-synteesi yhdistetään PCR reaktioon. Reakti...
Tuoteluettelon nro: (27-9263-01)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Ready-To-Go™ T-Primed First-Strand kit
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (27-9261-01)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   First-Strand cDNA Synthesis Kit
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Maxima™ Reverse Transcriptase, 10 000 units (200 U/µl)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 17
  1  2  3  Seuraava