Pöydän alle asennettavat kaapit, tyyppi 90, UB-line
Toimittaja: asecos
UB-line
135-2027EA 3090 EUR
135-2027 135-1862 135-2026 MSGA30427001 MSGA30428001 MSGA32658001 135-2622 MSGA32657001 MSGA30473001 MSGA30458001 135-2030 MSGA30465001 MSGA30421001
Pöydän alle asennettavat kaapit, tyyppi 90, UB-line
Kalusteet Säilytyskaapit
Under bench cabinets with drawers or wing doors. Fire resistance: 90 minutes.
  • Turvallisuus - oikeanpuoleisessa laatikossa vakiona maadoitusjohto ja puristin, molemmissa laatikoissa tiiviit keräyssäiliöt, sulkeutuvat itsestään tulipalon sattuessa
  • Laatikot voidaan lukita sylinterilukolla ja ne pysyvät auki missä tahansa asennossa
  • Joustava ja siirrettävä – pyörät jalustalla saatavana lisävarusteena
  • Integroidut ilmankanavat kytkentävalmiina (nimellisleveys 75) pöydän alle asennettavien kaappien tekniseen ilmanvaihtojärjestelmään: kierrättävä ilmansuodatusjärjestelmä UFA.20.30-AUS
Sertifikaatit: EN 14727 -yhteensopiva (laboratoriokalustestandardi), GS-hyväksyntä, CE-yhteensopiva. Testattu polttokammiossa (tyyppitesti) standardin EN 14470-1 mukaisesti
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman sisävarustepaketteja. Sisävarustepaketit on tilattava lisäksi. Katso lisätietoja verkkosivuilta tai ota yhteyttä Avantor-myyntitoimistoon.
Toimitustiedot: Toimitushinnat saatavana pyynnöstä.