Ultraäänihaude S 50 R
Toimittaja: Elma
142-0059EA 1070 EUR
142-0059
Ultraäänihaude S 50 R
Ultraäänihauteet
Elmasonic S 50 R -'Lab Technology' analyysiseulojen puhdistamiseen, HPLC-liuottimien kaasunpoistoon ja -näytteiden käsittelyyn. Mikroprosessoriohjatut ultraäänitoiminnot ja esimääritetyt ohjelmat avustavat tavallisissa laboratorio- ja puhdistustoimenpiteissä.
Erityinen seulojen puhdistusohjelma käyttää vuorotellen kahta ultraäänitoimintoa, jolloin saadaan aikaan tehokkaita puhdistavia pulsseja ja täydelliset puhdistustulokset.
  • Automaattiset ohjelmat, joissa määritetyt ultraäänitoiminnot
  • Erityisen tehokas ja hiljainen kaasunpoistotila (kaasu nostetaan pintaan)
  • Suorituskykyinen 37 kHz:n muunnin
  • Ultraäänihaude valmistettu kavitaationkestävästä ruostumattomasta teräksestä
  • Käyttäjäystävällinen ja selkeä käyttöpaneeli ja säädin jatkuvan ja lyhytjaksoisen toiminnan (1...30 min) asettamiseen
  • LED-näyttö esiasetetulle ja todelliselle lämpötilalle sekä jäljellä olevalle käyttöajalle
  • Muoviset kantokahvat
HPLC-liuottimien kaasut poistetaan erlenmeyerkolveissa tai 1 litran liuotinpulloissa. Elmasonic S 50 R -hauteen takaosassa on hylly laboratoriotelineelle. Telineeseen kiinnitetty kolvi tai pullo upotetaan hauteeseen, jossa on vettä ja pinta-aktiivista ainetta. Erityisessä kaasunpoistotilassa kaasut poistuvat nesteestä luotettavasti noin 30 minuutissa. Kaasu "kerätään" siten, että se muodostaa suuria kuplia, jotka tuodaan pintaan ja poistetaan sitten nesteestä lyhyin väliajoin. Kaasunpoistotoimintoa voidaan käyttää näytteiden kaasunpoistoon myös elintarvikealalla, esimerkiksi hiilidioksidin poistamiseen.
Toinen toiminto on näytteen valmistelussa käytettävä ultraäänitoiminto, jota hyödynnetään esimerkiksi sekoituksessa, liuottamisessa ja puhdistuksessa.