Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät, Megafuge® 8 / 8R
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Megafuge®
521-1890EA 6080 EUR
521-1890 521-2060 521-1857 521-1765 521-2059
Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät, Megafuge® 8 / 8R
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
These durable centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions and provide exceptional capacity in a compact design with a smart, simple interface.
  • Poikkeuksellisen hiljainen käyntiääni
  • Kosketusnäppäimet, esitallennetut ohjelmat ja salasanasuojaus mahdollisuus
  • Parametrit on helppo lukea selkeältä, taustavalaistulta näytöltä
  • Turvallisella Auto-Lock™-toiminnolla roottorin vaihto käy helposti ja nopeasti. Se myös helpottaa kammion puhdistamista.
  • Monia vaihtoehtoja bioturvalliseen sentrifugointiin, esimerkiksi sertifioidut ClickSeal® kansia on helppo käyttää käsineet kädessä ja niitä voi käyttää yhdellä myös kädellä
  • 8R-malli: tehokas jäähdytys ja esijäähdytystoiminto
Ne soveltuvat sekä kliinisiin käyttötarkoituksiin että tutkimuskäyttöön, sillä erilaisia roottorivaihtoehtoja on 11 (Megafuge® 8) tai jopa 13 (Megafuge® 8R). Ne täyttävät myös viimeisimpien kliinisten turvallisuusstandardien (IVD) vaatimukset.