Paloturvakaapit, tyyppi 90, Q-PEGASUS-90
Toimittaja: asecos
Q-Pegasus
135-1750EA 4140 EUR
135-1750 135-2401 135-2400 135-1751 135-1754 135-2403 135-2402 135-2360 135-2362 135-2361 135-1744 135-2375 135-2374 135-2410 135-2411 135-1743 135-2359 135-2358 135-2371 135-2373 135-2372 135-2405 135-2404 135-1755 135-2407 135-2406 135-2409 135-2408
Paloturvakaapit, tyyppi 90, Q-PEGASUS-90
Kalusteet Säilytyskaapit
Tulenkestävät paloturvaakaapit, luokiteltu tyyppi 90 (kestää paloa jopa 90 minuuttia), turvallinen, kestävä ja helppokäyttöinen, kuljetusalusta ja kaksivärinen kaappi. PEGASUS-viiva vastaavat lähes täysin CLASSIC-tuotteita, mutta niissa on myös on integroitu AGT-toiminto (kaksiovisten kaappien käyttö yhdellä kädellä) ja integroitu TSA-toiminto (oven pysäytysjärjestelmä ja automaattinen oven sulkeminen).
  • Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä – ovessa kolme saranaa, suojaelementit asennettuna säilytyslokeron ulkopuolelle, mikä saa aikaan korroosion-, naarmun- ja iskunkestävä pinnan, helppo puhdistaa
  • Helppo käsitellä – kaksiovisia kaappeja (AGT) voidaan käyttää yhdellä kädellä
  • Käyttäjäystävällinen ja turvallinen – oven pysäytysjärjestelmä (vakio) mahdollistaa pullojen helpon ja turvallisen poistamisen ja säilytyksen
  • Aina suljettuna – automaattinen oven sulkemistoiminto (TSA) vapauttaa pysäytetyt ovet noin 60 sekunnin kuluttua. Ääni- ja valomerkki ennen sulkemista
  • Estää valtuuttamattoman käytön – ovet lukittavissa sylinterilukolla (soveltuu lukitusjärjestelmiin), lukitustilan ilmaisin (punainen/vihreä)
  • Helppo kuljettaa – integroitu kuljetusalusta, jossa lisävarusteena irrotettava jalustasuoja
  • Helppo sijoittaa – säätöjalat epätasaisille lattioille
  • Nopea käyttöönotto – integroidut ilmakanavat kytkentävalmiina (nimellisleveys 75 mm) tekniseen poistojärjestelmään
Uusi kaksivärinen ulkoasu, johon pyynnöstä saatavana jokin seitsemästä oven väristä ilman lisäkustannuksia, yksilöllinen ja moderni ulkoasu.
Sertifikaatit: Testattu polttokammiossa (tyyppitesti) standardin EN 14470-1 mukaisesti
Kestää paloa 90 minuuttia
GS-hyväksyntä, CE-yhteensopiva
EN 14727 -yhteensopiva (laboratoriokalusteet).
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman sisävarustepaketteja. Sisävarustepaketit on tilattava erikseen. Tarkista verkkosivustolta tai ota yhteyttä Avantoriin saadaksesi lisätietoja.
Toimitustiedot: Toimitushinnat saatavana pyynnöstä.