Nesteiden aspirointijärjestelmä, Biochem VacuuCenter, BVC control
Toimittaja: Vacuubrand
181-0321EA 2730 EUR
181-0321 181-0625 181-0626 181-0418 181-0293 181-0419
Nesteiden aspirointijärjestelmä, Biochem VacuuCenter, BVC control
Pumput Tyhjiöimujärjestelmät
  • Tehokas, kestävä ja edullinen kemiallinen kalvopumppu yleiskäyttöön
  • Erittäin pienikokoinen, tilaa säästävä ja hiljainen
  • Helppo käyttää, koska imutehoa voi säätää sähköisesti kosketuspaneelilla tarpeen mukaan, voimakkaasta hienovaraiseen imuun
  • Autoklavoitava keruupullo
  • Laitteistoon voi liittää toisen imuohjaimen (VHC)