Nesteiden aspirointijärjestelmä, Biochem VacuuCenter, BVC professional
Toimittaja: Vacuubrand
181-0420EA 0 EUR
181-0420 181-0322 181-0421 181-0295 181-0627 181-0628
Nesteiden aspirointijärjestelmä, Biochem VacuuCenter, BVC professional
Pumput Tyhjiöimujärjestelmät
VacuuCenter BVC professional -järjestelmää käytetään biologisten nesteiden aspirointiin ja hävittämiseen. Se on erittäin miellyttävä ja turvallinen ratkaisu biologisten ja biovaarallisten materiaalien käsittelyyn. Nestettä koskettamaton anturi seuraa keruupullon nestetasoa elektronisesti ja estää ylitäytön. Desinfiointitoiminnolla aspiraatio-ohjaimen ja letkuston läpi voi imeä desinfiointiaineita pumpun sammuttamisen jälkeen, mikä helpottaa tiukkojen turvallisuusprotokollien noudattamista. BVC Professional -versiossa on 4 litran polypropeenipullo ja itsesulkeutuvat pikaliittimet, jotka vähentävät riskejä vaarallisten jätteiden kuljetuksen aikana ja kontaminaatioita työpaikalla. Versiota, jossa on pinnoitettu 2 litran borosilikaattilasipullo, voi käyttää syövyttävien desinfiointiaineiden, kuten kloorivalkaisuaineiden, kanssa.
  • Tehokas, kestävä ja edullinen kemiallinen kalvopumppu yleiskäyttöön
  • Erittäin pienikokoinen, tilaa säästävä ja hiljainen
  • Helppo käyttää, koska imutehoa voi säätää sähköisesti kosketuspaneelilla tarpeen mukaan, voimakkaasta hienovaraiseen imuun
  • Autoklavoitava keruupullo
  • Tuotteeseen voi liittää toisen aspiraatiokappaleen (VHC)
  • Nesteen pintaa koskettamaton anturi keruupullon nestetason seurantaan
  • Imuletkujen desinfiointitoiminto
  • Ammattimaiseen työskentelyyn, erinomainen ratkaisu tilanteissa, joissa on noudatettava tiukkoja turvallisuusprotokollia
Toimitustiedot: Käyttövalmis nesteiden aspirointijärjestelmä sisältää tehokkaan kemiallisen kalvopumpun, keruupullon, nestetasoanturin, pikaliittimet (4 litran polypropeenimalli), aspiraatio-ohjaimen VHC, suojasuodattimen sekä käyttöoppaan. Lisätietoja muista lisävarusteista ja varaosista saa VWR:ltä.