Magneettisekoittaja, lämmittävät magneettisekoittajat, RET control-visc
Toimittaja: IKA
442-1010EA 2010 EUR
442-1010 442-1011 442-1012
Magneettisekoittaja, lämmittävät magneettisekoittajat, RET control-visc
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat
Turvallisissa lämmittävissä RET control-visc -magneettisekoittajissa on sisäänrakennettu vaaka, ja ne soveltuvat valvomattomaan käyttöön. Selkeän monikielisen TFT-näytön ansiosta kaikkien parametrien määrittäminen on helppoa, ja laitteen kotelon suljettu rakenne takaa pitkän käyttöiän. Integroidun lämpötilansäätötoiminnon ansiosta laitteeseen voi liittää suoraan käsiteltävään aineeseen asetetun lämpötila-anturin, jonka avulla aineen lämpötilaa voi hallita erittäin tarkasti. Lämpölevyn yhdistelmämateriaalin pohjana on ruostumaton teräs (valkoisissa malleissa on kemikaalinkestävä emalilevy), ja nopeasti lämmittävä levy saavuttaa jopa 340 °C:n lämpötilan. RS232- ja USB-liitännät mahdollistavat magneettisekoittajan tietokoneohjauksen ja testiparametrien dokumentoinnin. Lukitustoiminto estää nopeus- ja lämpötila-asetusten muuttamisen vahingossa. Turvaominaisuutena laitteessa on kuumasta levystä varoittava ilmaisin, joka vilkkuu, kun laitteen virta on katkaistu mutta lämmityspinta on edelleen kuuma. Yksikössä on elektroniselle kosketuslämpömittarille tarkoitettu DIN 12878 -liitin tarkkaa lämpötilanhallintaa varten. Lisäksi laitteessa on magneetin irtoamisen tunnistus sekä BNC-liitin pH-elektrodia varten.
  • Säädettävä lämpötilanhallintatila: nopea lämmitys ja tarkka lämpötilan säätö
  • Kaksoisanturi lämmönsiirtoaineen ja käsiteltävän aineen lämpötilan samanaikaiseen hallintaan
  • Viskositeetin muutoskäyrä, ajastin ja laskuri näkyvät näytössä
  • Useita käyttötiloja, myös jaksottainen käyttö
  • Suojapiiri säädettävissä välillä 50...370 °C
  • Digitaalinen näyttö mahdollistaa tarkan lämpötilan ja nopeuden säädön myös toiminnon ollessa poissa käytöstä
  • Digitaalinen lämpötilan turvarajan näyttö ja vianmääritystä helpottava virhekoodinäyttö
Sertifikaatit: Standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukainen kotelointiluokka: IP 42
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan PT100-lämpötila-anturi ja läpinäkyvä suojus. Saatavissa Labworldsoft®-ohjelmisto lisävarusteena.