Ravistelijat, koeputkipyöritin, Loopster basic ja digital
Toimittaja: IKA
444-1039EA 865 EUR
444-1039 444-1040
Ravistelijat, koeputkipyöritin, Loopster basic ja digital
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
Koeputkipyörittimet sekoittavat pehmeästi mutta tehokkaasti. Perusmallissa on kiinteä nopeus, mutta digitaalisessa yksikössä nopeutta voi säätää portaattomasti. Laitteet soveltuvat biologisille näytteille, erityisesti verelle, sekä jauhemaisten ja nestemäisten näytteiden erotus- ja sekoitusprosesseihin enintään 50 ml:n putkissa. Puhdistaminen on helppo, sillä lisäosat on kätevä irrottaa, jos näytteitä pääsee läikkymään. Vaihtoehtoisilla lisäosilla laite muuntuu moneen eri käyttötarkoitukseen sopivaksi.
  • Portaattomasti säädettävä pyörityskulma
  • Voidaan käyttää 4...50 °C:ssa inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
  • Helppo käyttää kosketusnäppäimistöllä
  • Soveltuu jatkuvaan käyttöön
  • Ajastin: säädettävissä 1 s...99 h 59 min (digitaalisissa malleissa)
  • Digitaalisessa yksikössä on laskuri, joka näyttää ravisteluajan ja virhekoodin
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman lisävarusteita, tarvittavat lisäosat tulee tilata erikseen.