[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L04909.06EA 76.2 EUR
L04909.06 L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Sulamispiste: 183…195 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012000
CAS-numero: 69891-92-5
EINECS: 274-189-5