(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27590.03EA 168 EUR
H27590.03 H27590.06
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Kaava: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24
Sulamispiste: 62…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01317838
CAS-numero: 109431-87-0