2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
454180-10EA 151 EUR
454180-50 454180-10
2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
2-Methoxyestradiol
Kaava: C₁₉H₂₆O₃
MDL numero: MFCD00010489
CAS-numero: 362-07-2