2-Methoxyestradiol
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13021-25EA 231 EUR
CAYM13021-25 CAYM13021-10 CAYM13021-50 CAYM13021-5
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Kaava: C₁₉H₂₆O₃
MDL numero: MFCD00010489
CAS-numero: 362-07-2