2-Hydroxyestradiol
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13019-1EA 76.7 EUR
CAYM13019-1 CAYM13019-10 CAYM13019-5 CAYM13019-25
2-Hydroxyestradiol
2-Hydroxyestradiol
Kaava: C₁₈H₂₄O₃
MDL numero: MFCD00010490
CAS-numero: 362-05-0