D-(+)-Arabitol
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10297900EA 92.7 EUR
EHERC10297900
D-(+)-Arabitol
D-(+)-Arabitol
Kaava: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
MDL numero: MFCD00004709
CAS-numero: 488-82-4
EINECS: 207-686-2