L(-)-Arabitol
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10298000EA 97.1 EUR
EHERC10298000
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Kaava: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
MDL numero: MFCD00064290
CAS-numero: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6