Ginkgolide B, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
G6910-10MGEA 103 EUR
G6910-10MG G6910-50MG
Ginkgolide B, Supelco®
Ginkgolide B
Kaava: C₂₀H₂₄O₁₀
MW: 424,40
MDL numero: MFCD05662347
CAS-numero: 15291-77-7