Ammonium chloride-[¹⁵N], Overnight Express™, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck Millipore (Novagen)
71759-4EA 3520 EUR
71759-4
Ammonium chloride-[¹⁵N], Overnight Express™, Sigma-Aldrich®
Ammonium chloride-[¹⁵N]
Overnight Express™ Autoinduction NMR Medium, 5 L kit
Kaava: H₄ClN
MDL numero: MFCD00075417
CAS-numero: 39466-62-1