(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAA1170-5GEA 161 EUR
TCIAA1170-5G
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Kaava: C₆H₁₂N₂O
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00082748
CAS-numero: 114636-31-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/19/28929019.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -51.0 deg (C=1, EtOH)