1-(Trimethylsilyl)benzotriazole ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAT1752-25GEA 186 EUR
TCIAT1752-25G TCIAT1752-5G
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole ≥97.0% (by GC)
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole
Kaava: C₉H₁₃N₃Si
Leimahduspiste: -3°C
MDL numero: MFCD00216577
CAS-numero: 43183-36-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/30/28995730.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %