β-D-Allose ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrolβ-D-Allopyranose
A16810.MCEA 132 EUR
A16810.MC A16810.ME
β-D-Allose ≥98%
β-D-Allose
Kaava: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Sulamispiste: 143…146 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063268
CAS-numero: 7283-09-2
EINECS: 219-994-4