L(-)-Talose

Toimittaja: Molekula

MOLEM83199994EA 133 EUR
MOLEM83199994
L(-)-Talose
L(-)-Talose
Kaava: C₆H₁₂O₆
MDL numero: MFCD00135850
CAS-numero: 23567-25-1
EINECS: 245-744-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR