L(+)-Lyxose ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
B21583.03EA 223 EUR
B21583.03
L(+)-Lyxose ≥99%
L(+)-Lyxose
Kaava: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Sulamispiste: 108…112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064111
CAS-numero: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2