L(+)-Lyxose
Toimittaja: Molekula
MOLEM26791145EA 136 EUR
MOLEM26791145
L(+)-Lyxose
L(+)-Lyxose
Kaava: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064111
CAS-numero: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2