Ethyl isodehydroacetate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO373900250EA
107
EUR
ACRO373900250
Ethyl isodehydroacetate 95%
Ethyl isodehydroacetate
Kaava:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,1999 g/mol Kiehumispiste: 290…295 °C (760 mmHg) Sulamispiste: 17…18 °C Tiheys: 1,167 g/cm³ Leimahduspiste: >110 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00006643 CAS-numero: 3385-34-0 EINECS: 222-195-3 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5135 to 1.5165 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |