Di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26904.03EA 797 EUR
H26904.03
Di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate
Kaava: C₁₄H₂₄BF₄P
MW: 310,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08704553
CAS-numero: 612088-55-8