Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
L10609.06EA 143 EUR
L10609.06 L10609.14 L10609.03
Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Ethyl isocyanatoacetate
Kaava: C₅H₇NO₃
MW: 129,12
Kiehumispiste: 66…68 °C (11 mmHg)
Tiheys: 1,151
Leimahduspiste: 72 °C (161 °F)
MDL numero: MFCD00002040
CAS-numero: 2949-22-6
EINECS: 220-967-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II