Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13681.18EA 211 EUR
A13681.18 ABCRAB115868.0250 A13681.09 A13681.30
Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Kaava: C₇H₁₄ClNO₄
MW: 211,65 g/mol
Sulamispiste: ∼ 165 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012510
CAS-numero: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8