Diethyl aminomalonate hydrochloride
Toimittaja: Molekula
MOLEM86913788EA 0 EUR
MOLEM86913788
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Kaava: C₇H₁₄ClNO₄
MW: 211,65 g/mol
MDL numero: MFCD00012510
CAS-numero: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8