3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
A10732.30EA 1930 EUR
A10732.30 A10732.09 A10732.18
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Kaava: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009798
CAS-numero: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8