3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41262.0025EA 169 EUR
8.41262.0025 8.41262.0005
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Kaava: C₆H₃Cl₂NaO₄S
MW: 265,05 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009798
CAS-numero: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 265.05 g/mol
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)