3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4645-100GEA 723 EUR
D4645-100G D4645-5G D4645-25G
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Kaava: C₆H₃Cl₂NaO₄S
MW: 265,05 g/mol
MDL numero: MFCD00009798
CAS-numero: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8