3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Varoitus
H51878.03EA 449 EUR
H51878.03 H51878.MD
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Kaava: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11846408
CAS-numero: 711022-47-8