L(-)-Bornyl acetate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22957.36EA 399 EUR
B22957.36 B22957.14 B22957.22
L(-)-Bornyl acetate 95%
L(-)-Bornyl acetate
Kaava: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Kiehumispiste: 223…224 °C
Tiheys: 0,980
Leimahduspiste: 84 °C (184 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00867808
CAS-numero: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4