(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A16140.14EA 679 EUR
A16140.14 A16140.06
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Kaava: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
MW: 442,28 g/mol
Sulamispiste: ∼ 138 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00011948
CAS-numero: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
ADR: 4.1,II