2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54723.03EA 584 EUR
H54723.03 H54723.MD
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine 96%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04
Sulamispiste: 78…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09909849
CAS-numero: 42409-58-5