3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H54299.03EA 629 EUR
H54299.03 H54299.06 H54299.MD
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 96%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Sulamispiste: 53…55 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368887
CAS-numero: 884495-39-0