1,2-Vinylenebis(triphenylphosphonium bromide) monohydrate ≥98%
Varoitus
L00956.09EA 84.2 EUR
L00956.09
1,2-Vinylenebis(triphenylphosphonium bromide) monohydrate ≥98%
1,2-Vinylenebis(triphenylphosphonium bromide) monohydrate
Kaava: C₃₈H₃₂Br₂P₂·1H₂O
MW: 728,45 g/mol (710,44 anhy)
Sulamispiste: ∼ 236…250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040548
CAS-numero: 54770-27-3
EINECS: 259-334-2