(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine 98%, ee 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19689.06EA 283 EUR
L19689.06
(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine 98%, ee 99%
(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine
Kaava: C₁₃H₁₈N₂O
MW: 218,30 g/mol
Sulamispiste: 44…46 °C
MDL numero: MFCD03788746
CAS-numero: 114636-30-5