1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAC1576-25GEA 17.6 EUR
TCIAC1576-25G TCIAC1576-500G
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene
Kaava: C₁₀H₁₃ClO₂
Kiehumispiste: 266°C
Leimahduspiste: 130°C
MDL numero: MFCD00026765
CAS-numero: 52196-74-4
EINECS: 257-728-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/97/28938797.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %