6-Fluoro-2,3-dimethoxybenzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H51877.03EA 889 EUR
H51877.03 H51877.MD
6-Fluoro-2,3-dimethoxybenzaldehyde ≥97%
6-Fluoro-2,3-dimethoxybenzaldehyde
Kaava: C₉H₉FO₃
MW: 184,16 g/mol
Sulamispiste: 45…47 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11110608
CAS-numero: 457628-14-7