(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB2899-200MGEA
81.4
EUR
TCIAB2899-200MG
TCIAB2899-1G
(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥97.0% (by GC)
(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol
Kaava:
C₁₁H₁₆O₃ Kiehumispiste: 168°C |
MDL numero:
MFCD10000949 CAS-numero: 86990-91-2 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +21.0 to +25.0 deg (C=5, EtOH) |