(S)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB2900-200MGEA
90.2
EUR
TCIAB2900-200MG
TCIAB2900-1G
(S)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥95.0% (by GC)
(S)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol
Kaava:
C₁₁H₁₆O₃ Kiehumispiste: 170°C |
MDL numero:
MFCD10000950 CAS-numero: 69985-32-6 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -20.0 to -25.0 deg (C=5, EtOH) |