trans-2-Butenyl acetate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L09734.14EA 648 EUR
L09734.14 L09734.06
trans-2-Butenyl acetate 95%
trans-2-Butenyl acetate
Kaava: C₆H₁₀O₂
MW: 114,15 g/mol
Kiehumispiste: 128…130 °C
Tiheys: 0,919
Leimahduspiste: 31 °C (87 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039912
CAS-numero: 628-08-0
EINECS: 000-000-0
UN: 3272
ADR: 3,III