(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
A17651.06EA 61.5 EUR
A17651.06 A17651.14 A17651.22
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Kaava: C₂₅H₂₀Cl₃P
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061392
CAS-numero: 18583-54-5