2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18644.36EA 125 EUR
A18644.36 A18644.0E
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Kaava: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003988
CAS-numero: 81-16-3
EINECS: 201-331-5