4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L19721.03EA 104 EUR
L19721.03 L19721.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Kaava: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289,62 g/mol
Sulamispiste: 63…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094387
CAS-numero: 39234-83-8
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II